49661
Methyl 4-pentenoate
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-Pentenoic acid methyl ester, Allylacetic acid methyl ester, Methyl allylacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.415
n20/D 1.415
Chaîne SMILES
COC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3H,1,4-5H2,2H3
Clé InChI
SHCSFZHSNSGTOP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup