49621
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, ≥98.0% (NT)
Essai
≥98.0% (NT)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −4.2±0.3°, c = 1.2% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
232 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Clé InChI
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable