492841
2-Propanol-2-d1
98 atom % D
Synonyme(s) :
Isopropanol-2-d1
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CDOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.785 g/mL
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]C(C)(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3D
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-WFVSFCRTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.00 °C - closed cup