Documents
492787
Sigma-Aldrich
Hydrazine-15N2 monohydrate
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N Labeled hydrazine monohydrate, Hydrazine monohydrate-15N2, Hydrazinium hydroxide-15N2
About This Item
Formule linéaire :
H215N15NH2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
52.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
120.1 °C (lit.)
Pf
−51.7 °C (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i1+1,2+1;
Clé InChI
IKDUDTNKRLTJSI-AWQJXPNKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup