Principaux documents
492205
Sigma-Aldrich
Diethyl acetamidomalonate-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
1,3-Diethyl 2-(acetylamino-15N)propanedioate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO15NHCH(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
185 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
95-98 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C([15NH]C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)/i10+1
Clé InChI
ISOLMABRZPQKOV-DETAZLGJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable