Key Documents
490571
Sigma-Aldrich
Potassium thiocyanate-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N Labeled potassium thiocyanate, Potassium rhodanide-15N
About This Item
Formule linéaire :
KSC15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352118
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pf
173 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K+].[S-]C#[15N]
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i2+1;
Clé InChI
ZNNZYHKDIALBAK-CGOMOMTCSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable