490210
Methane-12C, 13C-depleted
99.9 atom % 12C
About This Item
Produits recommandés
Description
13C-depleted
Pureté isotopique
99.9 atom % 12C
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[12CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4
Clé InChI
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-306.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-188 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)