Documents
488895
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
DL-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH313CH(OH)CH213CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
161-167 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].C[13CH](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i3+1,4+1;
Clé InChI
NBPUSGBJDWCHKC-ZPGUIXIESA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Jordan M Wilkins et al.
Aging, 12(14), 15134-15156 (2020-07-09)
Multiple sclerosis (MS) is a central nervous system inflammatory demyelinating disease and the most common cause of non-traumatic disability in young adults. Despite progress in the treatment of the active relapsing disease, therapeutic options targeting irreversible progressive decline remain limited.