485446
Creatinine-(methyl-d3)
98 atom % D
Synonyme(s) :
4-Amidinosarcosine-d3 (methyl-d3)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D3H4N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
255 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1D3
Clé InChI
DDRJAANPRJIHGJ-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Eulàlia Olesti et al.
Talanta, 192, 93-102 (2018-10-24)
Neurotransmitters are signaling molecules, playing key roles in neuronal communications in the brain. Drug induced changes in neurotransmitters and other brain metabolite concentration may be used to characterize drugs according to their targeted metabolomics profile. Here, we report the development