Key Documents
483117
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
97%
Synonyme(s) :
((2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl)amine, (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine, 1-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methylamine, 3-Amino-1,2-propanediol acetonide, 4-Aminomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
147-148 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OCC(CN)O1
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4,7H2,1-2H3
Clé InChI
HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter