Principaux documents
47686
Sigma-Aldrich
Fmoc-Hyp-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-4-hydroxyproline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.37
Numéro Beilstein :
4574378
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Activité optique
[α]20/D −60±2°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
189-193 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO5/c22-12-9-18(19(23)24)21(10-12)20(25)26-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17-18,22H,9-11H2,(H,23,24)/t12-,18+/m1/s1
Clé InChI
GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable