Principaux documents
47583
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Alloc)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nε-Alloc-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H28N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.50
Beilstein:
5893081
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Fmoc-Lys(Alloc)-OH, ≥95.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Technique(s)
NMR: suitable
Couleur
beige
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m0/s1
Clé InChI
OJBNDXHENJDCBA-QFIPXVFZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Mireia Hoyos-Nogués et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(26), 21618-21630 (2017-06-09)
In dentistry and orthopedics, it is well accepted that implant fixation is a major goal. However, an emerging concern is bacterial infection. Infection of metallic implants can be catastrophic and significantly reduce patient quality of life. Accordingly, in this work
Petro P Czupiel et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 305, 210-219 (2019-05-10)
Currently, there are limited treatment options for multi-drug resistant breast cancer. Lipid-modified cationic peptides have the potential to reach the mitochondria, which are attractive targets for the treatment of multi-drug resistant (MDR) breast cancer; yet, little is known about their