47560
Fmoc-Orn(Boc)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nδ-Boc-L-ornithine, Nδ-Boc-Nα-Fmoc-L-ornithine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O6/c1-25(2,3)33-23(30)26-14-8-13-21(22(28)29)27-24(31)32-15-20-18-11-6-4-9-16(18)17-10-5-7-12-19(17)20/h4-7,9-12,20-21H,8,13-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t21-/m0/s1
Clé InChI
JOOIZTMAHNLNHE-NRFANRHFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable