470821
4-Acetylphenylboronic acid
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
240-244 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Clé InChI
OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Palladium-catalyzed decarboxylative coupling
- Copper-catalyzed hydroxylation
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling
- Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds
- Oxidation catalyzed by Baeyer-Villiger monooxygenases
- 1,5-substitution reactions
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable