Principaux documents
468258
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) behenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,500, 50 wt. % in methacrylic acid/water, contains 1000 ppm MEHQ as stabilizer, 25% water
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)n(CH2)21CH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~1,500
Niveau de qualité
Contient
1000 ppm MEHQ as stabilizer
25% water
Concentration
50 wt. % in methacrylic acid/water
Indice de réfraction
n20/D 1.431
pH
3-4
Viscosité
300 cP(25 °C)(lit.)
pb
95 °C
Densité
1.06 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O.C4H6O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23;1-3(2)4(5)6;3-1-2-4/h23H,2-22H2,1H3;1H2,2H3,(H,5,6);3-4H,1-2H2
Clé InChI
SLMSBRFCXXTPGD-UHFFFAOYSA-N
Application
Copolymerizable surfactant and associative thickener in acrylic latexes.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C