466336
Strontium iodide
anhydrous, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hydriodic acid strontium salt (2:1), Strontium diiodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
1773 °C/1 atm (lit.)
Pf
515 °C (lit.)
Densité
4.55 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
I[Sr]I
InChI
1S/2HI.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
KRIJWFBRWPCESA-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
It can be used as a precursor to prepare high-light yield scintillators with excellent X-ray and gamma-ray detection properties.[2]
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges