Principaux documents
460656
Sigma-Aldrich
mono-Benzyl malonate
95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O2CCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
47-51 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
Clé InChI
CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
mono-Benzyl malonate can be synthesized by the reaction of Meldrum′s acid (2,2-dimethyl- 1,3-dioxane-4,6-dione) with benzyl alcohol.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A potential suicide inhibitor of adenylosuccinate lyase.
Hartgers A, et al.
Nucleosides and Nucleotides, 11(2), 1325-1332 (1992)