455326
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
104-108 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(F)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-4(7(13)14)1-5(3-6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Marco Schaudt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(3), 1225-1228 (2009-12-18)
The synthesis and SAR of two series of bradykinin B(1) receptor antagonists is described. The benzamide moiety proved to be a suitable replacement for the aryl ester functionality of biaryl based antagonists. In addition, it was found that semicarbazides can