449962
bromure de potassium
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bromide salt of potassium, Potassium monobromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
734 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable