Key Documents
449105
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methane
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
TRIS-d11
About This Item
Formule linéaire :
(DOCD2)3CND2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Point d'ébullition
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
162-165 °C (lit.)
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable