Merck
Toutes les photos(5)
Documents
447536
Sigma-Aldrich
2-chloro-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaphospholane
95%
Synonyme(s) :
Tetramethylethylene chlorophosphite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12ClO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
81.5-82 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OP(Cl)OC1(C)C
InChI
1S/C6H12ClO2P/c1-5(2)6(3,4)9-10(7)8-5/h1-4H3
Clé InChI
WGPCXYWWBFBNSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Le 2-chloro-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaphospholane (TMDP) peut être utilisé :
  • comme réactif pour la phosphitylation d'alcools et de nucléophiles hétéroatomiques, aboutissant à la formation de donneurs et de ligands glycosyles utiles.
  • Comme réactif de phosphitylation pour la dérivatisation des échantillons de lignine pour l'analyse par RMN 31P.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
One-pot synthesis of 2-deoxy-β-oligosaccharides
Pongdee R, et al.
Organic Letters, 3(22), 3523-3525 (2001)
Angelov, C. M.; Dahl, O.
Tetrahedron Letters, 24, 1643-1643 (1983)
Lucía Penín et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-24)
Eucalyptus nitens wood samples were subjected to consecutive stages of hydrothermal processing for hemicellulose solubilization and delignification with an ionic liquid, i.e., either 1-butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate or triethylammonium hydrogen sulfate. Delignification experiments were carried out a 170 C for 10-50
Guo, Y.; Sulikowski, G. A.,
Journal of the American Chemical Society, 120, 1392-1392 (1998)
Kraft lignin-based rigid polyurethane foam
Li Y and Ragauskas AJ
J. Wood Chem. Technol., 32(3), 210-224 (2012)