442704
Lithium cobalt(III) oxide
99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lithium cobaltite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Essai
99.8% trace metals basis
Forme
powder
Poids mol.
Mw 97.87 g/mol
Composition
LiCoO2
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Densité
4.82 g/cm3 (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Li+].[O-][Co]=O
InChI
1S/Co.Li.2O/q;+1;;-1
Clé InChI
BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.