Principaux documents
44242
Sigma-Aldrich
Chlorure de dodécyltriméthylammonium
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
DTAC
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.89
Beilstein:
3915951
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
cationic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
solid
Poids mol.
263.89 g/mol
Pf
37 °C
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le chlorure de dodécyltriméthylammonium est un chlorure d′alkyltriméthylammonium cationique qui peut subir une micellisation en solution aqueuse. Il est principalement utilisé pour la dénaturation des protéines.
Application
Le chlorure de dodécyltriméthylammonium a été utilisé comme tensioactif cationique dans :
  • des réactions d'hydrogénation par transfert de cétones/aldéhydes.
  • la polymérisation par métathèse avec ouverture de cycle d'oléfines.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Effect of temperature on critical micelle concentration and thermodynamic behavior of dodecyldimethylethylammonium bromide and dodecyltrimethylammonium chloride in aqueous media.
Mehta S
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 255(1-3), 153-157 (2005)
Temperature and salt-induced micellization of dodecyltrimethylammonium chloride in aqueous solution: A thermodynamic study.
Sarac B
Journal of Colloid and Interface Science, 338(1), 216-221 (2009)
Transfer-hydrogenation reactions of ketones/aldehydes in water using first generation ruthenium indenylidene olefin metathesis catalyst: one step towards sequential cross-metathesis/transfer hydrogenation reactions
Ozturk B and Ozturk S
Molecular Catalysis, 480, 110640-110640 (2020)
Phase separation in the isolation and purification of membrane proteins.
Arnold T
Biotechniques, 43(4), 427-442 (2007)
Aqueous olefin metathesis
Burtscher D and Grela K
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48, 442-454 (2009)