Principaux documents
442305
Sigma-Aldrich
Hydroxyde de bis(éthylènediamine)cuivre(II) solution
1.0 M in H2O
Synonyme(s) :
Complexe cuivre(II)-éthylènediamine
About This Item
Formule linéaire :
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Concentration
1.0 M in H2O
Densité
1.086 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clé InChI
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
Description générale
L′hydroxyde de bis(éthylènediamine)cuivre(II) en solution est un complexe stable formé d′ions cuivre (Cu) et d′éthylènediamine. C′est un métal de transition en solution qui peut servir de catalyseur dans un procédé de réduction électrochimique.
Application
Le complexe cuivre(II)-éthylènediamine peut servir à évaluer la capacité d′échange de cations (CEC) des matériaux à base d′argile. Il peut également être utilisé pour modifier un polyoxoniobate, une classe de polyoxométallates (POM) présentant une application potentielle dans la production de H2 photocatalytique.
L′hydroxyde de bis(éthylènediamine)cuivre(II) a été utilisé pour évaluer la capacité d′échange de cations (CEC) d′argiles par absorption du cuivre.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Far-infrared and electronic spectra of some bis (ethylenediamine) and related complexes of copper (II) and the relevance of these data to tetragonal distortion and bond strengths.
Lever ABP and Mantovani E
Inorganic Chemistry, 10(4), 817-826 (1971)
Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals using the complexes of copper (II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine.
Lorenz P, et al.
Clays and Clay Minerals, 47, 386-388 (1999)
CEC of clays: measurement by adsorption of a copper ethylenediamine complex
Bergaya F and Vayer M
Applied Clay Science, 12(3), 275-280 (1997)
A copper (ii)-ethylenediamine modified polyoxoniobate with photocatalytic H2 evolution activity under visible light irradiation.
Wang Z, et al.
Dalton Transactions, 41(33), 9882-9884 (2012)