435015
Methyl 2-hydroxyethyl cellulose
About This Item
Produits recommandés
Ampleur du marquage
0.06-0.50 mol hydroxyethyl per mol cellulose (M.S.)
8 wt. % hydroxyethyl
26 wt. % methoxy
1.3-2.2 mol methyl per mol cellulose (D.S.)
Tension de surface
45-55 dyn/cm, 20 °C, 0.1 wt. %
Viscosité
15,000-20,500 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Brookfield, spindle #6) (20 rpm)(lit.)
Température de transition
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable