430218
Poly[4,4′-methylenebis(phenyl isocyanate)-alt-1,4-butanediol/di(propylene glycol)/polycaprolactone]
pellets, MDI-polyester/polyether polyurethane.
About This Item
Produits recommandés
Résistance à l'abrasion
10 mg (Taber, H-22 wheel)
Forme
beads
pellets
Indice de fusion
4 g/10 min (190°C/8.7kg)
Dureté
84 (Shore A, ASTM D 2240)
Température de transition
Tg −40 °C (DSC)
softening point 85 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N(c1ccc(cc1)Cc2ccc(cc2)NC(=O)O)C(=O)O.OCCCCCC(=O)O.OCCCCO.OCCCO
Clé InChI
UTAMRXGORNGYAA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable