429201
Nylon 6/6
pellets
Synonyme(s) :
Poly(N,N′-hexamethyleneadipinediamide, Poly(hexamethylene adipamide)
About This Item
Produits recommandés
Résistance à l'abrasion
7 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Forme
pellets
Température d'inflammation spontanée
752 °F
Poids mol.
~226.14
Contient
≤23% proprietary impact modifier
Composition
nylon, ≥76%
Dureté
112 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
Pf
250-260 °C (lit.)
Solubilité
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
Densité
1.18 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16)
Clé InChI
QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Stiff and strong over a wide range of temperatures, excellent toughness and chemical and abrasion resistance. Attacked by strong acids and strong bases at elevated temperatures. Oxidized by chlorine and hydrogen peroxide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable