Principaux documents
429147
Sigma-Aldrich
(Acetylacetonato)dicarbonyliridium(I)
Synonyme(s) :
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium
About This Item
Formule linéaire :
Ir(acac)(CO2)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Ir]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Ir/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
Clé InChI
DFIAYCFHPDOZLK-FGSKAQBVSA-M
Application
Catalyst for isomerization and anti-Markovnikov arylation of olefins
Reactant for:
  • Oxidative addition of perfluoroalkyl iodides
  • Synthesis of iridium heterocycles
  • Scaffolding of iridium complexes
  • Metal carbonyl cluster synthesis
  • Mixed-bridged bimetallic d8 complex synthesis
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable