425362
1,2-Dibromoethane-d4
99 atom % D
Synonyme(s) :
Ethylene-d4 dibromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.5% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
131-132 °C (lit.)
Densité
2.226 g/mL at 25 °C
Application(s)
agriculture
environmental
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
Clé InChI
PAAZPARNPHGIKF-LNLMKGTHSA-N
Description générale
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable