422320
4-Bromopiperidine hydrobromide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10BrN · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
199-202 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Br[H].BrC1CCNCC1
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Clé InChI
LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromopiperidine hydrobromide is a salt of halogenopiperidine. Synthesis of tritium labelled N-aminopiperidine using 4-bromopiperidine as precursor has been reported.
Application
4-Bromopiperidine hydrobromide may be used as a starting material in the synthesis of [2H] piperidine hydrochloride.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Balázs Schäfer et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(1), 7-13 (2015-01-24)
Cell membrane association of proteins can be achieved by the addition of lipid moieties to the polypeptide chain, and such lipid-modified proteins have important biological functions. A class of cell surface proteins contains a complex glycosylphosphatidylinositol (GPI) glycolipid at the