422118
O-(2-Aminopropyl)-O′-(2-methoxyethyl)polypropylene glycol
average Mn ~600
Synonyme(s) :
Jeffamine® M-600, Polypropylene glycol 500 mono-2-aminoethyl mono-2-methoxyethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~600
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES
COCCO.CC(N)CO.OCCCO
COCCO.CC(N)CO.OCCCO
InChI
1S/C3H9NO.2C3H8O2/c1-3(4)2-5;1-5-3-2-4;4-2-1-3-5/h3,5H,2,4H2,1H3;4H,2-3H2,1H3;4-5H,1-3H2
1S/C3H9NO.2C3H8O2/c1-3(4)2-5;1-5-3-2-4;4-2-1-3-5/h3,5H,2,4H2,1H3;4H,2-3H2,1H3;4-5H,1-3H2
Clé InChI
XVTJMTQHAYBRLF-UHFFFAOYSA-N
XVTJMTQHAYBRLF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.00 °C - closed cup