Principaux documents
416444
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)-1-propanol
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COC(O)NHCH2CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Beilstein:
1860807
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.453
Densité
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
Boc
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-5-4-6-10/h10H,4-6H2,1-3H3,(H,9,11)
Clé InChI
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Amine protected, difunctional reagent employed in the synthesis of phosphatidyl ethanolamines and ornithine.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)
Synthesis, 133-133 (1993)
Lan Yao et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-28)
Polymeric nanomaterials made from amphiphilic block copolymers are increasingly used in the treatment of tumor tissues. In this work, we firstly synthesized the amphiphilic block copolymer PBnMA-b-P(BAPMA-co-PEGMA) via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization using benzyl methacrylate (BnMA), poly (ethylene