410209
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(R)-Cysteine methyl ester hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Cysteine methyl ester hydrochloride, 98%
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −1.8°, c = 10 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
142 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable