405752
2-Allylcyclohexanone
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
94 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
ketone
Chaîne SMILES
C=CCC1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2,8H,1,3-7H2
Clé InChI
UPGHEUSRLZSXAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- bicyclo[3.3.1]non-2-en-9-one
- R-(-)-epilachnene, an antipode of the defensive droplets from the Mexican bean beetle, Epilachna varivestis
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup