400386
Alane N,N-dimethylethylamine complex solution
0.5 M in toluene
Synonyme(s) :
(Ethyldimethylamine)trihydroaluminum, Dimethylethylamine alane
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
0.5 M in toluene
Densité
0.837 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
[AlH3].CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N.Al.3H/c1-4-5(2)3;;;;/h4H2,1-3H3;;;;
Clé InChI
CXNFERZVFRNSPE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Preparation of aluminum nanoparticles
- Fluorination reactions
- Aluminum metal-organic chemical vapor deposition for the growth of aluminum films
- Ligand-exchange reactions
- Hydroalumination of nitriles and isonitriles
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C