Principaux documents
400076
Sigma-Aldrich
(Ethylenediamine)palladium(II) chloride
97%
Synonyme(s) :
NSC 153155, NSC 209490, Dichloro(1,2-diaminoethane)palladium, Dichloro(ethylenediamine)palladium(II), Palladium(II) chloride ethylenediamine complex
About This Item
Formule linéaire :
Pd(H2NCH2CH2NH2)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.42
Beilstein:
4934132
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pf
>278 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pd/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Synthesis of 6-(substituted benzyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
  • Sonogashira-coupling reactions
Reactant for:
  • Self-assembly of a ring-in-ring complex
  • Metal binding with glycose phosphates
  • Synthesis of mixed-mtal, mixed-pyrimidine self-assembling metallacalix[n]arenes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable