397180
Dimethyl trithiocarbonate
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.675 (lit.)
pb
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
−3 °C (lit.)
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES
CSC(=S)SC
InChI
1S/C3H6S3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
Clé InChI
IQWMXKTYXNMSLC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Preparation of methyl-β,β′-dicarbonyldithiocarboxylate derivatives.
- Generation of tris(organothiyl)methyl radicals and these radicals were evaluated using EPR spectroscopy.
- Preparation of β-oxodithiocarboxylates.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves