Principaux documents
396249
Sigma-Aldrich
4,4′-Thiobisbenzenethiol
98%
Synonyme(s) :
Bis(4-mercaptophenyl) sulfide
About This Item
Formule linéaire :
S(C6H4SH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
112-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Clé InChI
JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful monomer and intermediate for dyes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable