396141
Strontium titanate
powder, 99%
Synonyme(s) :
Strontium titanium trioxide
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Pf
2060 °C (lit.)
Densité
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Ti/q;2*-1;+2;
Clé InChI
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable