394912
Heptafluorobutyric anhydride
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
HFBA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.287 (lit.)
Point d'ébullition
108-110 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
Clé InChI
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter