393002
Coumarin 334
Dye content 99 %
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Composition
Dye content, 99%
Pf
181-184 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
λmax
452 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥45000 at 449-455 nm in ethanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C17H17NO3/c1-10(19)14-9-12-8-11-4-2-6-18-7-3-5-13(15(11)18)16(12)21-17(14)20/h8-9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable