39205
Dimethylaminomethyl-polystyrene
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 3-4 mmol/g base loading, matrix crosslinked with 2% DVB
Synonyme(s) :
Benzyldimethylamine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, dimethylaminomethylated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, dimethylaminomethylated
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: proton reactive
Ampleur du marquage
3-4 mmol/g base loading
Impuretés
≤0.5 mmol/g Cl- (resin)
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Chaîne SMILES
[X]C(CC(CC(C[X])c3ccc(cc3)CN(C)C)c2ccc(cc2)CN(C)C)c1ccc(cc1)CN(C)C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable