389153
β-Cyclodextrin, sulfated sodium salt
extent of labeling: 12-15 mol per mol β-CD
Synonyme(s) :
β-Cyclodextrin, hydrogen sulfate sodium salt, Sodium salt of sulfated cycloheptaamylose
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Ampleur du marquage
12-15 mol per mol β-CD
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]3[C@H](O[C@H](O[C@@H]4[C@H](O[C@H](O[C@@H]5[C@H](O[C@H](O[C@@H]6[C@H](O[C@H](O[C@@H]7[C@H](O[C@H](O[C@@H]8[C@H](O[C@H](O[C@H]1[C@@H]([C@H]2O)O)[C@@H]([C@H]8O)O)CO[S](=O)(=O)O)[C@@H]([C@H]7O)O)CO[S](=O)(=O)O)[C@@H]([C@H]6
InChI
1S/C42H70O56S7/c43-15-22(50)36-85-8(1-78-99(57,58)59)29(15)92-37-23(51)16(44)31(10(86-37)3-80-101(63,64)65)94-39-25(53)18(46)33(12(88-39)5-82-103(69,70)71)96-41-27(55)20(48)35(14(90-41)7-84-105(75,76)77)98-42-28(56)21(49)34(13(91-42)6-83-104(72,73)74)97-40-26(54)19(47)32(11(89-40)4-81-102(66,67)68)95-38-24(52)17(45)30(93-36)9(87-38)2-79-100(60,61)62/h8-56H,1-7H2,(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
Clé InChI
JFDDAIKYFLAHSD-FOUAGVGXSA-N
Application
Investigations into the effect on fluorescence of aminonaphthalimide dyes
Reactant or reagent for:
- Complexation of Ru(II) trisdiimine complexes
- Stereoselective sodium borohydride reduction of cyclohexanone derivatives
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable