380490
(2-Iodoethyl)benzene
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.601 (lit.)
Point d'ébullition
122-123 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.603 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ICCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9I/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves