Documents
376760
Sigma-Aldrich
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(OCH3)2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Point d'ébullition
95-98 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(C)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
XKSUVRWJZCEYQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene is reported to participate in the bismuth triflate catalyzed deprotection of acetals.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Marc D Carrigan et al.
The Journal of organic chemistry, 67(3), 1027-1030 (2002-02-22)
Bismuth triflate is a highly efficient catalyst (0.1-1 mol %) for the deprotection of acetals and ketals. The procedure is very facile and selective for acetals derived from ketones and conjugated aldehydes. tert-Butyldimethylsilyl ethers are stable to the reaction conditions.