Principaux documents
373842
Sigma-Aldrich
Sodium formate-d
99 atom % D
Synonyme(s) :
Formic-d acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
DCO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Pf
259-262 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].[2H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D;
Clé InChI
HLBBKKJFGFRGMU-RWQOXAPSSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable