373168
Gold
evaporation slug, diam. × L 0.6 cm × 0.6 cm, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gold Powder, Gold element
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
evaporation slug
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Diam. × L
0.6 cm × 0.6 cm
Poids
6.4 g (one slug)
pb
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.