370932
Hydroxypropyl acrylate, mixture of isomers
contains 200 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor, 95%
Synonyme(s) :
Propylene glycol acrylate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Contient
200 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
77 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)COC(=O)C=C.CC(CO)OC(=O)C=C
InChI
1S/2C6H10O3/c1-3-6(8)9-4-5(2)7;1-3-6(8)9-5(2)4-7/h2*3,5,7H,1,4H2,2H3
Clé InChI
LCAYFFNMFIVNDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter