Principaux documents
369292
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-L-proline ethyl ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.31
Beilstein:
5950140
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.15 mmHg ( 100 °C)
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −62°, neat
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Densité
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-14(16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13H,2,6,9-11H2,1H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
FLASAKCDOWUBQX-ZDUSSCGKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter