366501
Ammonium-15N,d4 chloride
98 atom % 15N, 99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
15ND4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
99 atom % D
Forme
powder
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
340 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[Cl-].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1/hD4
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-QJNGTKNVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable